Merck
JWPH3249ECA4
J & W Pharmlab LLC
3-Bromo-4-methyl-isothiazole
Größe auswählen
50 MG
€ 456,71
100 MG
€ 589,84
250 MG
€ 722,96
500 MG
€ 989,21
1 G
€ 1.388,59
5 G
€ 5.382,34
Lieferanten-SKU: 90R0334-50MG
€ 456,71
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 456,71
100 MG
€ 589,84
250 MG
€ 722,96
500 MG
€ 989,21
1 G
€ 1.388,59
5 G
€ 5.382,34
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.05
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 90R0334-50MG
€ 456,71
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-bromo-4-methylisothiazole
Inchi Code
1S/C4H4BrNS/c1-3-2-7-6-4(3)5/h2H,1H3
InChIKey
WPCSBZGLVJFKPP-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Colorless Liquid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/90R0334
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/90R0334
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)