Merck
JWPH3249EB73
J & W Pharmlab LLC
4-Chloro-2-methyl-[1,5]naphthyridine hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.08
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
4-chloro-2-methyl-1,5-naphthyridine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H7ClN2.ClH/c1-6-5-7(10)9-8(12-6)3-2-4-11-9;/h2-5H,1H3;1H
InChIKey
GAUMEKMQEFNQEP-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/80R0351S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/80R0351S
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)