Merck
JWPH3249E960
J & W Pharmlab LLC
1alpha,5alpha,6beta-3-Benzyl-6-dibenzylamino-3-aza-bicyclo[3.1.0]hexane-6-carbonitrile
Größe auswählen
50 MG
€ 342,23
100 MG
€ 492,66
250 MG
€ 790,86
500 MG
€ 1.388,59
1 G
€ 2.562,75
5 G
€ 9.219,00
Lieferanten-SKU: 75R0563-50MG
€ 342,23
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 342,23
100 MG
€ 492,66
250 MG
€ 790,86
500 MG
€ 1.388,59
1 G
€ 2.562,75
5 G
€ 9.219,00
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
393.53
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 75R0563-50MG
€ 342,23
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(1R,5S,6r)-3-benzyl-6-(dibenzylamino)-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-6-carbonitrile
Inchi Code
1S/C27H27N3/c28-21-27(25-19-29(20-26(25)27)16-22-10-4-1-5-11-22)30(17-23-12-6-2-7-13-23)18-24-14-8-3-9-15-24/h1-15,25-26H,16-20H2/t25-,26+,27-
InChIKey
OPFXRNKNESEOCU-LGKQTMLJSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Yellow Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/75R0563
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/75R0563
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)