Merck
JWPH3249E8E1
J & W Pharmlab LLC
(R)-(Pyrrolidin-3-yloxy)-acetic acid methyl ester hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.65
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
methyl (R)-2-(pyrrolidin-3-yloxy)acetate hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO3.ClH/c1-10-7(9)5-11-6-2-3-8-4-6;/h6,8H,2-5H2,1H3;1H/t6-;/m1./s1
InChIKey
UVWLDEJPOAOZOV-FYZOBXCZSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Off White Powder
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/75R0459S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/75R0459S
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)