Merck
JWPH3249E7C4
J & W Pharmlab LLC
cis-2-Phenyl-pyrrolidine-3-carboxylic acid methyl ester
Größe auswählen
50 MG
€ 316,93
100 MG
€ 439,41
250 MG
€ 685,69
500 MG
€ 1.178,25
1 G
€ 2.163,38
5 G
€ 7.887,75
Lieferanten-SKU: 75R0200-50MG
€ 316,93
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 316,93
100 MG
€ 439,41
250 MG
€ 685,69
500 MG
€ 1.178,25
1 G
€ 2.163,38
5 G
€ 7.887,75
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
205.26
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 75R0200-50MG
€ 316,93
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl (2R,3S)-2-phenyl-3-pyrrolidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H15NO2/c1-15-12(14)10-7-8-13-11(10)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10-11,13H,7-8H2,1H3/t10-,11-/m0/s1
InChIKey
CQACFNSKPYNJEE-QWRGUYRKSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Light Yellow Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/75R0200
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/75R0200
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)