Merck
JWPH3249E71B
J & W Pharmlab LLC
2-Phenyl-2,7-diaza-spiro[4.4]nonane hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
238.76
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-phenyl-2,7-diazaspiro[4.4]nonane hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H18N2.ClH/c1-2-4-12(5-3-1)15-9-7-13(11-15)6-8-14-10-13;/h1-5,14H,6-11H2;1H
InChIKey
BCKKWKAASJOXMC-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Off White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/75R0019M
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/75R0019M
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)