Merck
JWPH3249E63F
J & W Pharmlab LLC
3,5-Dichloro-4-methoxy-pyridazine
Größe auswählen
50 MG
€ 323,59
100 MG
€ 456,71
250 MG
€ 589,84
500 MG
€ 856,09
1 G
€ 1.388,59
5 G
€ 5.382,34
Lieferanten-SKU: 70R0260-50MG
€ 323,59
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 323,59
100 MG
€ 456,71
250 MG
€ 589,84
500 MG
€ 856,09
1 G
€ 1.388,59
5 G
€ 5.382,34
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
179
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 70R0260-50MG
€ 323,59
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3,5-dichloro-4-methoxypyridazine
Inchi Code
1S/C5H4Cl2N2O/c1-10-4-3(6)2-8-9-5(4)7/h2H,1H3
InChIKey
FZBKNXQRYVZIKH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in the Freezer
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/70R0260
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/70R0260
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)