Merck
JWPH3249E5C5
J & W Pharmlab LLC
4-Bromo-quinazoline hydrobromide
Größe auswählen
50 MG
€ 159,84
100 MG
€ 163,84
250 MG
€ 173,16
500 MG
€ 177,15
1 G
€ 190,46
5 G
€ 589,84
Lieferanten-SKU: 70R0114B-50MG
€ 159,84
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 159,84
100 MG
€ 163,84
250 MG
€ 173,16
500 MG
€ 177,15
1 G
€ 190,46
5 G
€ 589,84
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
289.96
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 70R0114B-50MG
€ 159,84
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-bromoquinazoline hydrobromide
Inchi Code
1S/C8H5BrN2.BrH/c9-8-6-3-1-2-4-7(6)10-5-11-8;/h1-5H;1H
InChIKey
HYSXCSMMFVRVPT-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/70R0114B
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/70R0114B
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)