Merck
JWPH3249E452
J & W Pharmlab LLC
6-Amino-2-chloro-4-methyl-nicotinonitrile
Größe auswählen
50 MG
€ 456,71
100 MG
€ 589,84
250 MG
€ 722,96
500 MG
€ 856,09
1 G
€ 1.255,46
5 G
€ 4.841,85
Lieferanten-SKU: 69R0925-50MG
€ 456,71
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 456,71
100 MG
€ 589,84
250 MG
€ 722,96
500 MG
€ 856,09
1 G
€ 1.255,46
5 G
€ 4.841,85
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
167.6
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 69R0925-50MG
€ 456,71
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
6-amino-2-chloro-4-methylnicotinonitrile
Inchi Code
1S/C7H6ClN3/c1-4-2-6(10)11-7(8)5(4)3-9/h2H,1H3,(H2,10,11)
InChIKey
ODMRBRUDPUNEHF-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Yellow Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/69R0925
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/69R0925
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)