Wichtige Dokumente
JWPH3249E37E
J & W Pharmlab LLC
6-Chloro-oxazolo[5,4-b]pyridin-2-ylamine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 69R0656-50MG
€ 292,97
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 69R0656-50MG
€ 292,97
Iupac Name
6-chloro[1,3]oxazolo[5,4-b]pyridin-2-amine
Inchi Code
1S/C6H4ClN3O/c7-3-1-4-5(9-2-3)11-6(8)10-4/h1-2H,(H2,8,10)
InChIKey
PEDGQBYWIPBVNW-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/69R0656
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)