Merck
JWPH3249E01C
J & W Pharmlab LLC
1,4,5,6-Tetrahydro-cyclopentapyrazole-3-carbaldehyde, dimer
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.15
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
1,4,5,6-tetrahydrocyclopenta[c]pyrazole-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C7H8N2O/c10-4-7-5-2-1-3-6(5)8-9-7/h4H,1-3H2,(H,8,9)
InChIKey
OARNCDPKZBAFOW-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/68R0348
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/68R0348
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)