Merck
JWPH3249DAE8
J & W Pharmlab LLC
8-Phenethyl-1-oxa-3,8-diaza-spiro[4.5]decan-2-one
Größe auswählen
50 MG
€ 292,97
100 MG
€ 391,48
250 MG
€ 589,84
500 MG
€ 856,09
1 G
€ 1.388,59
5 G
€ 5.382,34
Lieferanten-SKU: 60R0505-50MG
€ 292,97
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 292,97
100 MG
€ 391,48
250 MG
€ 589,84
500 MG
€ 856,09
1 G
€ 1.388,59
5 G
€ 5.382,34
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
260.34
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 60R0505-50MG
€ 292,97
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
8-(2-phenylethyl)-1-oxa-3,8-diazaspiro[4.5]decan-2-one
Inchi Code
1S/C15H20N2O2/c18-14-16-12-15(19-14)7-10-17(11-8-15)9-6-13-4-2-1-3-5-13/h1-5H,6-12H2,(H,16,18)
InChIKey
FVNFBBAOMBJTST-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/60R0505
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/60R0505
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)