Merck
JWPH3249D983
J & W Pharmlab LLC
1-Boc-4-(4-chloro-benzoyl)-piperidine
Größe auswählen
100 MG
€ 276,99
250 MG
€ 359,53
500 MG
€ 524,61
1 G
€ 856,09
5 G
€ 3.241,69
Lieferanten-SKU: 60R0099-100MG
€ 276,99
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 276,99
250 MG
€ 359,53
500 MG
€ 524,61
1 G
€ 856,09
5 G
€ 3.241,69
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
323.82
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 60R0099-100MG
€ 276,99
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl 4-(4-chlorobenzoyl)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C17H22ClNO3/c1-17(2,3)22-16(21)19-10-8-13(9-11-19)15(20)12-4-6-14(18)7-5-12/h4-7,13H,8-11H2,1-3H3
InChIKey
UGKNVKLWKSPWPH-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Light Brown Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/60R0099
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/60R0099
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)