Wichtige Dokumente
JWPH3249D5D2
J & W Pharmlab LLC
Decahydro-isoquinoline-3-carboxylic acid hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 50R0255S-50MG
€ 215,76
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 50R0255S-50MG
€ 215,76
Iupac Name
decahydroisoquinoline-3-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H17NO2.ClH/c12-10(13)9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-11-9;/h7-9,11H,1-6H2,(H,12,13);1H
InChIKey
UHPVXZBGHNSXBU-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/50R0255S
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)