Merck
JWPH3249D39A
J & W Pharmlab LLC
1-Benzenesulfonyl-7-methoxy-1H-indole
Größe auswählen
50 MG
€ 267,68
100 MG
€ 342,23
250 MG
€ 492,66
500 MG
€ 790,86
1 G
€ 1.388,59
5 G
€ 5.382,34
Lieferanten-SKU: 48R0390-50MG
€ 267,68
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 267,68
100 MG
€ 342,23
250 MG
€ 492,66
500 MG
€ 790,86
1 G
€ 1.388,59
5 G
€ 5.382,34
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
287.34
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 48R0390-50MG
€ 267,68
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 1-(phenylsulfonyl)-1H-indol-7-yl ether
Inchi Code
1S/C15H13NO3S/c1-19-14-9-5-6-12-10-11-16(15(12)14)20(17,18)13-7-3-2-4-8-13/h2-11H,1H3
InChIKey
JPLYCGNNGYBEQO-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/48R0390
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/48R0390
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)