Merck
JWPH3249CC55
J & W Pharmlab LLC
1-Amino-cyclobutanecarbonitrile hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.59
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
1-aminocyclobutanecarbonitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H8N2.ClH/c6-4-5(7)2-1-3-5;/h1-3,7H2;1H
InChIKey
YMJJHWPAULQWGR-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Off White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/20R1380S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/20R1380S
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)