Merck
JWPH3249CBCA
J & W Pharmlab LLC
2,3-Dihydro-benzofuran-7-ylamine hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
€ 190,46
250 MG
€ 206,44
500 MG
€ 226,41
1 G
€ 259,69
5 G
€ 659,06
25 G
€ 1.857,19
Lieferanten-SKU: 20R1125S-100MG
€ 190,46
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 190,46
250 MG
€ 206,44
500 MG
€ 226,41
1 G
€ 259,69
5 G
€ 659,06
25 G
€ 1.857,19
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
171.63
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 20R1125S-100MG
€ 190,46
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2,3-dihydrobenzofuran-7-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H9NO.ClH/c9-7-3-1-2-6-4-5-10-8(6)7;/h1-3H,4-5,9H2;1H
InChIKey
OCOWBOSIWANYDS-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/20R1125S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/20R1125S
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)