Merck
JWPH3249CA82
J & W Pharmlab LLC
2-Benzofuran-3-yl-ethylamine hydrochloride
Größe auswählen
50 MG
€ 186,47
100 MG
€ 206,44
250 MG
€ 226,41
500 MG
€ 258,36
1 G
€ 323,59
5 G
€ 1.122,34
Lieferanten-SKU: 20R0763S-50MG
€ 186,47
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 186,47
100 MG
€ 206,44
250 MG
€ 226,41
500 MG
€ 258,36
1 G
€ 323,59
5 G
€ 1.122,34
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
197.66
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 20R0763S-50MG
€ 186,47
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(1-benzofuran-3-yl)ethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H11NO.ClH/c11-6-5-8-7-12-10-4-2-1-3-9(8)10;/h1-4,7H,5-6,11H2;1H
InChIKey
JBAFZXMJZNTCIV-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Off White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/20R0763S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/20R0763S
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)