Merck
JWPH3249C9F7
J & W Pharmlab LLC
2-Phenyl-2-piperidin-1-yl-ethanol
Größe auswählen
50 MG
€ 267,68
100 MG
€ 342,23
250 MG
€ 492,66
500 MG
€ 790,86
1 G
€ 1.388,59
5 G
€ 5.382,34
Lieferanten-SKU: 20R0577-50MG
€ 267,68
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 267,68
100 MG
€ 342,23
250 MG
€ 492,66
500 MG
€ 790,86
1 G
€ 1.388,59
5 G
€ 5.382,34
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
205.3
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 20R0577-50MG
€ 267,68
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-phenyl-2-(1-piperidinyl)ethanol
Inchi Code
1S/C13H19NO/c15-11-13(12-7-3-1-4-8-12)14-9-5-2-6-10-14/h1,3-4,7-8,13,15H,2,5-6,9-11H2
InChIKey
WBDNHYWAUADMHW-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Yellow Liquid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/20R0577
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/20R0577
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)