Wichtige Dokumente
JWPH3249C6EC
J & W Pharmlab LLC
2-Amino-3,6-dimethyl-benzonitrile
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 15R0294-50MG
€ 292,97
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 15R0294-50MG
€ 292,97
Iupac Name
2-amino-3,6-dimethylbenzonitrile
Inchi Code
1S/C9H10N2/c1-6-3-4-7(2)9(11)8(6)5-10/h3-4H,11H2,1-2H3
InChIKey
CGNLDKGRHWONKS-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/15R0294
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)