Merck
JWPH3249C5EF
J & W Pharmlab LLC
2-Cyclopropylmethl carbamimidothioate hydrobromide
Größe auswählen
50 MG
€ 292,97
100 MG
€ 391,48
250 MG
€ 589,84
500 MG
€ 856,09
1 G
€ 1.388,59
5 G
€ 5.382,34
Lieferanten-SKU: 12R0106B-50MG
€ 292,97
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 292,97
100 MG
€ 391,48
250 MG
€ 589,84
500 MG
€ 856,09
1 G
€ 1.388,59
5 G
€ 5.382,34
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
211.13
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 12R0106B-50MG
€ 292,97
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
cyclopropylmethyl imidothiocarbamate hydrobromide
Inchi Code
1S/C5H10N2S.BrH/c6-5(7)8-3-4-1-2-4;/h4H,1-3H2,(H3,6,7);1H
InChIKey
JLVAXQUEFZTATN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/12R0106B
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/12R0106B
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)