Merck
JWPH3249C5B8
J & W Pharmlab LLC
5-Bromo-2-fluoro-benzamidine hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
253.5
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
5-bromo-2-fluorobenzenecarboximidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H6BrFN2.ClH/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11;/h1-3H,(H3,10,11);1H
InChIKey
QRQAJUJIJLZRSJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Off White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/12R0059S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/12R0059S
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)