Merck
JWPH3249C445
J & W Pharmlab LLC
3-Chloro-tetrahydro-pyran-4-one
Größe auswählen
50 MG
€ 292,97
100 MG
€ 391,48
250 MG
€ 589,84
500 MG
€ 856,09
1 G
€ 1.388,59
5 G
€ 5.382,34
Lieferanten-SKU: 10R0259-50MG
€ 292,97
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 292,97
100 MG
€ 391,48
250 MG
€ 589,84
500 MG
€ 856,09
1 G
€ 1.388,59
5 G
€ 5.382,34
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
134.56
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 10R0259-50MG
€ 292,97
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-chlorotetrahydro-4H-pyran-4-one
Inchi Code
1S/C5H7ClO2/c6-4-3-8-2-1-5(4)7/h4H,1-3H2
InChIKey
GUHAJPZAYADBSB-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/10R0259
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/10R0259
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)