Merck
ENAH9926C81D
Enamine
1-(4-bromophenoxy)cyclopropane-1-carboxylic acid
Größe auswählen
100 MG
€ 241,30
250 MG
€ 327,10
500 MG
€ 580,60
1 G
€ 734,00
2.5 G
€ 1.393,10
5 G
€ 2.043,10
10 G
€ 3.006,40
Lieferanten-SKU: EN300-3223678-100MG
€ 241,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 241,30
250 MG
€ 327,10
500 MG
€ 580,60
1 G
€ 734,00
2.5 G
€ 1.393,10
5 G
€ 2.043,10
10 G
€ 3.006,40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
257.08
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-3223678-100MG
€ 241,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(4-bromophenoxy)cyclopropane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H9BrO3/c11-7-1-3-8(4-2-7)14-10(5-6-10)9(12)13/h1-4H,5-6H2,(H,12,13)
InChIKey
GTSZPWVQZJYPEB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3223678
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3223678
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)