Wichtige Dokumente
ENAH98EF89D3
Enamine
4-bromo-2-chloro-6-methylpyrimidine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-345268-50MG
€ 472,70
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-345268-50MG
€ 472,70
mp (Schmelzpunkt)
80-82
Iupac Name
4-bromo-2-chloro-6-methylpyrimidine
Inchi Code
1S/C5H4BrClN2/c1-3-2-4(6)9-5(7)8-3/h2H,1H3
InChIKey
IAZHWQUUIZLBAW-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
Melting Point
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-345268
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)