Merck
ENAH98BA9979
Enamine
[3-(methylsulfanyl)phenyl]urea
Größe auswählen
100 MG
€ 173,70
250 MG
€ 229,60
500 MG
€ 334,90
1 G
€ 416,80
2.5 G
€ 826,30
5 G
€ 1.588,10
10 G
€ 3.057,10
Lieferanten-SKU: EN300-1263965-100MG
€ 173,70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 173,70
250 MG
€ 229,60
500 MG
€ 334,90
1 G
€ 416,80
2.5 G
€ 826,30
5 G
€ 1.588,10
10 G
€ 3.057,10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.25
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1263965-100MG
€ 173,70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
N-[3-(methylsulfanyl)phenyl]urea
Inchi Code
1S/C8H10N2OS/c1-12-7-4-2-3-6(5-7)10-8(9)11/h2-5H,1H3,(H3,9,10,11)
InChIKey
CPMWTHYDRMILTO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1263965
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1263965
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)