Merck
ENAH987FA795
Enamine
methyl 2-cyano-2-(1,3-dioxolan-2-ylidene)acetate
Größe auswählen
100 MG
€ 232,20
250 MG
€ 312,80
500 MG
€ 548,10
1 G
€ 698,90
2.5 G
€ 1.324,20
5 G
€ 1.939,10
10 G
€ 2.854,30
Lieferanten-SKU: EN300-248686-100MG
€ 232,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 232,20
250 MG
€ 312,80
500 MG
€ 548,10
1 G
€ 698,90
2.5 G
€ 1.324,20
5 G
€ 1.939,10
10 G
€ 2.854,30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
169.14
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-248686-100MG
€ 232,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 2-cyano-2-(1,3-dioxolan-2-ylidene)acetate
Inchi Code
1S/C7H7NO4/c1-10-6(9)5(4-8)7-11-2-3-12-7/h2-3H2,1H3
InChIKey
RYSQZTWXZAZOHZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-248686
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-248686
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)