Merck
ENAH984B6BEE
Enamine
3-chloro-6-hydrazinyl-2-methylpyridine
Größe auswählen
100 MG
€ 71,00
250 MG
€ 81,40
500 MG
€ 102,20
1 G
€ 119,10
2.5 G
€ 175,00
5 G
€ 267,30
10 G
€ 392,10
Lieferanten-SKU: EN300-7377476-100MG
€ 71,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 71,00
250 MG
€ 81,40
500 MG
€ 102,20
1 G
€ 119,10
2.5 G
€ 175,00
5 G
€ 267,30
10 G
€ 392,10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
157.6
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-7377476-100MG
€ 71,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-chloro-6-hydrazinyl-2-methylpyridine
Inchi Code
1S/C6H8ClN3/c1-4-5(7)2-3-6(9-4)10-8/h2-3H,8H2,1H3,(H,9,10)
InChIKey
ZKTXUMXMOBVOSB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7377476
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7377476
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)