Merck
ENAH97BD129A
Enamine
5-(2,5-dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)benzene-1,3-dicarboxylic acid
Größe auswählen
100 MG
€ 376,50
250 MG
€ 518,20
500 MG
€ 788,60
1 G
€ 999,20
2.5 G
€ 1.914,40
5 G
€ 2.811,40
10 G
€ 4.149,10
Lieferanten-SKU: EN300-16200769-100MG
€ 376,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 376,50
250 MG
€ 518,20
500 MG
€ 788,60
1 G
€ 999,20
2.5 G
€ 1.914,40
5 G
€ 2.811,40
10 G
€ 4.149,10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
259.26
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-16200769-100MG
€ 376,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
5-(2,5-dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)isophthalic acid
Inchi Code
1S/C14H13NO4/c1-8-3-4-9(2)15(8)12-6-10(13(16)17)5-11(7-12)14(18)19/h3-7H,1-2H3,(H,16,17)(H,18,19)
InChIKey
CHAZFPQECCPFQK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-16200769
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-16200769
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)