Merck
ENAH97BD074A
Enamine
2-bromo-4-cyclobutylpyridine
Größe auswählen
50 MG
€ 357,00
100 MG
€ 511,70
250 MG
€ 711,90
500 MG
€ 1.092,80
1 G
€ 1.389,20
2.5 G
€ 2.678,80
5 G
€ 3.941,10
10 G
€ 5.823,50
Lieferanten-SKU: EN300-3259749-50MG
€ 357,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 357,00
100 MG
€ 511,70
250 MG
€ 711,90
500 MG
€ 1.092,80
1 G
€ 1.389,20
2.5 G
€ 2.678,80
5 G
€ 3.941,10
10 G
€ 5.823,50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.09
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-3259749-50MG
€ 357,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-bromo-4-cyclobutylpyridine
Inchi Code
1S/C9H10BrN/c10-9-6-8(4-5-11-9)7-2-1-3-7/h4-7H,1-3H2
InChIKey
JXHDGDJENXFWJV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3259749
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3259749
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)