Wichtige Dokumente
ENAH97A17D7D
Enamine
methyl 4-(pyrimidin-2-yloxy)benzoate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-7412073-100MG
€ 125,60
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-7412073-100MG
€ 125,60
Iupac Name
methyl 4-(2-pyrimidinyloxy)benzoate
Inchi Code
1S/C12H10N2O3/c1-16-11(15)9-3-5-10(6-4-9)17-12-13-7-2-8-14-12/h2-8H,1H3
InChIKey
QPLXGVPDVXGPLS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7412073
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)