Merck
ENAH961CEB79
Enamine
2,4-dibromo-6-methoxyaniline
Größe auswählen
100 MG
€ 68,40
250 MG
€ 72,30
500 MG
€ 89,20
1 G
€ 100,90
2.5 G
€ 145,10
5 G
€ 217,90
10 G
€ 364,80
Lieferanten-SKU: EN300-253680-100MG
€ 68,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 68,40
250 MG
€ 72,30
500 MG
€ 89,20
1 G
€ 100,90
2.5 G
€ 145,10
5 G
€ 217,90
10 G
€ 364,80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
280.95
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-253680-100MG
€ 68,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
25-26
Iupac Name
2,4-dibromo-6-methoxyaniline
Inchi Code
1S/C7H7Br2NO/c1-11-6-3-4(8)2-5(9)7(6)10/h2-3H,10H2,1H3
InChIKey
NGXMWCHDSDVSJY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253680
Melting Point
25-26
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253680
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)