Wichtige Dokumente
ENAH961CEB73
Enamine
2,2-dimethylazepane
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-1600932-50MG
€ 354,40
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-1600932-50MG
€ 354,40
Iupac Name
2,2-dimethylazepane
Inchi Code
1S/C8H17N/c1-8(2)6-4-3-5-7-9-8/h9H,3-7H2,1-2H3
InChIKey
HJCFRNRLOUTZGO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1600932
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)