Merck
ENAH961CEA1D
Enamine
2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzothiazole-5-carbonitrile
Größe auswählen
50 MG
€ 399,90
100 MG
€ 572,80
250 MG
€ 797,70
500 MG
€ 1.231,90
1 G
€ 1.566,00
2.5 G
€ 3.025,90
5 G
€ 4.454,60
Lieferanten-SKU: EN300-7968406-50MG
€ 399,90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 399,90
100 MG
€ 572,80
250 MG
€ 797,70
500 MG
€ 1.231,90
1 G
€ 1.566,00
2.5 G
€ 3.025,90
5 G
€ 4.454,60
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.2
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-7968406-50MG
€ 399,90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-hydroxybenzo[d]thiazole-5-carbonitrile
Inchi Code
1S/C8H4N2OS/c9-4-5-1-2-7-6(3-5)10-8(11)12-7/h1-3H,(H,10,11)
InChIKey
NPUVJAZRDVCYPZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7968406
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7968406
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)