Merck
ENAH961CE9E1
Enamine
1-(2,3-dihydro-1H-indol-4-yl)methanamine dihydrochloride
Größe auswählen
100 MG
€ 311,50
250 MG
€ 424,60
500 MG
€ 643,00
1 G
€ 812,00
2.5 G
€ 1.677,80
5 G
€ 3.289,80
10 G
€ 6.396,80
Lieferanten-SKU: EN300-27692730-100MG
€ 311,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 311,50
250 MG
€ 424,60
500 MG
€ 643,00
1 G
€ 812,00
2.5 G
€ 1.677,80
5 G
€ 3.289,80
10 G
€ 6.396,80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
221.13
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-27692730-100MG
€ 311,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
indolin-4-ylmethanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12N2.2ClH/c10-6-7-2-1-3-9-8(7)4-5-11-9;;/h1-3,11H,4-6,10H2;2*1H
InChIKey
DLDBRCVDZPRACZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27692730
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27692730
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)