Wichtige Dokumente
ENAH961CE8AF
Enamine
5-(4-methoxy-4-methylpiperidin-1-yl)pyridin-2-amine
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
5-(4-methoxy-4-methylpiperidin-1-yl)pyridin-2-amine
Inchi Code
1S/C12H19N3O/c1-12(16-2)5-7-15(8-6-12)10-3-4-11(13)14-9-10/h3-4,9H,5-8H2,1-2H3,(H2,13,14)
InChIKey
GCELDJDWMFJXRQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11939099
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11939099
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)