Merck
ENAH961CE5BD
Enamine
1,3-dimethyl-1-(oxolan-3-yl)urea
Größe auswählen
50 MG
€ 354,40
100 MG
€ 505,20
250 MG
€ 701,50
500 MG
€ 1.078,50
1 G
€ 1.371,00
2.5 G
€ 2.645,00
5 G
€ 3.890,40
Lieferanten-SKU: EN300-2918412-50MG
€ 354,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 354,40
100 MG
€ 505,20
250 MG
€ 701,50
500 MG
€ 1.078,50
1 G
€ 1.371,00
2.5 G
€ 2.645,00
5 G
€ 3.890,40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.2
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-2918412-50MG
€ 354,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
N,N'-dimethyl-N-(tetrahydrofuran-3-yl)carbamimidic acid
Inchi Code
1S/C7H14N2O2/c1-8-7(10)9(2)6-3-4-11-5-6/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,8,10)
InChIKey
WDHYJGNHKLIYLA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2918412
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2918412
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)