Wichtige Dokumente
ENAH961CE409
Enamine
2-(4-ethyl-1,2-oxazol-3-yl)acetic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-6868732-100MG
€ 468,80
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-6868732-100MG
€ 468,80
Iupac Name
2-(4-ethylisoxazol-3-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C7H9NO3/c1-2-5-4-11-8-6(5)3-7(9)10/h4H,2-3H2,1H3,(H,9,10)
InChIKey
WIVGARUCZJZJKC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6868732
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)