Merck
ENAH961CE315
Enamine
tert-butyl (2S)-2-(2-methoxy-2-oxoethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Größe auswählen
100 MG
€ 147,70
250 MG
€ 191,90
500 MG
€ 277,70
1 G
€ 342,70
2.5 G
€ 620,90
5 G
€ 1.085,00
10 G
€ 2.013,20
Lieferanten-SKU: EN300-7406532-100MG
€ 147,70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 147,70
250 MG
€ 191,90
500 MG
€ 277,70
1 G
€ 342,70
2.5 G
€ 620,90
5 G
€ 1.085,00
10 G
€ 2.013,20
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
243.3
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-7406532-100MG
€ 147,70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
tert-butyl (2S)-2-(2-methoxy-2-oxoethyl)-1-pyrrolidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H21NO4/c1-12(2,3)17-11(15)13-7-5-6-9(13)8-10(14)16-4/h9H,5-8H2,1-4H3/t9-/m0/s1
InChIKey
LZYBAKVGAMQFLJ-VIFPVBQESA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7406532
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7406532
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)