Merck
ENAH961CE10C
Enamine
1-(pyrimidin-2-yl)pyrrolidine-3-carboxylic acid hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
€ 380,40
250 MG
€ 527,30
500 MG
€ 802,90
1 G
€ 1.017,40
2.5 G
€ 1.949,50
5 G
€ 2.863,40
10 G
€ 4.224,50
Lieferanten-SKU: EN300-27722324-100MG
€ 380,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 380,40
250 MG
€ 527,30
500 MG
€ 802,90
1 G
€ 1.017,40
2.5 G
€ 1.949,50
5 G
€ 2.863,40
10 G
€ 4.224,50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
229.67
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-27722324-100MG
€ 380,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(pyrimidin-2-yl)pyrrolidine-3-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H11N3O2.ClH/c13-8(14)7-2-5-12(6-7)9-10-3-1-4-11-9;/h1,3-4,7H,2,5-6H2,(H,13,14);1H
InChIKey
WSFGAPBOKSMRDI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27722324
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27722324
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)