Wichtige Dokumente
ENAH961CE085
Enamine
2-[(3-hydroxypyridin-2-yl)formamido]acetic acid hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-27736243-100MG
€ 318,00
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-27736243-100MG
€ 318,00
Iupac Name
(3-hydroxypicolinoyl)glycine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H8N2O4.ClH/c11-5-2-1-3-9-7(5)8(14)10-4-6(12)13;/h1-3,11H,4H2,(H,10,14)(H,12,13);1H
InChIKey
ABNMAEFFZLDHQV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27736243
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)