Wichtige Dokumente
ENAH961CDEE1
Enamine
methyl 2-amino-2-methyl-3-(pyridin-2-yl)propanoate dihydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-27702285-50MG
€ 349,20
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-27702285-50MG
€ 349,20
Iupac Name
methyl 2-amino-2-methyl-3-(pyridin-2-yl)propanoate dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H14N2O2.2ClH/c1-10(11,9(13)14-2)7-8-5-3-4-6-12-8;;/h3-6H,7,11H2,1-2H3;2*1H
InChIKey
GPZAJDLDTIEPNJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27702285
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)