Merck
ENAH961CDDEF
Enamine
1-(2-iodothiophen-3-yl)methanamine hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
€ 480,50
250 MG
€ 666,40
500 MG
€ 1.023,90
1 G
€ 1.300,80
2.5 G
€ 2.505,90
5 G
€ 3.686,30
10 G
€ 5.442,60
Lieferanten-SKU: EN300-27735941-100MG
€ 480,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 480,50
250 MG
€ 666,40
500 MG
€ 1.023,90
1 G
€ 1.300,80
2.5 G
€ 2.505,90
5 G
€ 3.686,30
10 G
€ 5.442,60
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
275.54
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-27735941-100MG
€ 480,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(2-iodothiophen-3-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H6INS.ClH/c6-5-4(3-7)1-2-8-5;/h1-2H,3,7H2;1H
InChIKey
GNWVUMIQQYBNBT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27735941
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27735941
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)