Merck
ENAH961CDC65
Enamine
methyl 5-amino-2-[(dimethylcarbamoyl)sulfanyl]benzoate
Größe auswählen
100 MG
€ 418,10
250 MG
€ 578,00
500 MG
€ 886,10
1 G
€ 1.122,70
2.5 G
€ 2.158,80
5 G
€ 3.171,50
Lieferanten-SKU: EN300-26869751-100MG
€ 418,10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 418,10
250 MG
€ 578,00
500 MG
€ 886,10
1 G
€ 1.122,70
2.5 G
€ 2.158,80
5 G
€ 3.171,50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
254.31
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-26869751-100MG
€ 418,10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 5-amino-2-((dimethylcarbamoyl)thio)benzoate
Inchi Code
1S/C11H14N2O3S/c1-13(2)11(15)17-9-5-4-7(12)6-8(9)10(14)16-3/h4-6H,12H2,1-3H3
InChIKey
SLVLLVZFKBGQDO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26869751
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26869751
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)