Merck
ENAH961CDC38
Enamine
tert-butyl 3-[(piperazin-1-yl)methyl]piperidine-1-carboxylate hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
€ 344,00
250 MG
€ 474,00
500 MG
€ 719,70
1 G
€ 909,50
2.5 G
€ 1.741,50
5 G
€ 2.556,60
10 G
€ 3.768,20
Lieferanten-SKU: EN300-27735387-100MG
€ 344,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 344,00
250 MG
€ 474,00
500 MG
€ 719,70
1 G
€ 909,50
2.5 G
€ 1.741,50
5 G
€ 2.556,60
10 G
€ 3.768,20
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
319.87
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-27735387-100MG
€ 344,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl 3-(piperazin-1-ylmethyl)piperidine-1-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C15H29N3O2.ClH/c1-15(2,3)20-14(19)18-8-4-5-13(12-18)11-17-9-6-16-7-10-17;/h13,16H,4-12H2,1-3H3;1H
InChIKey
CXQINUDXTHBSRT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27735387
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27735387
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)