Merck
ENAH961CDB1A
Enamine
8-bromo-7-methoxyisoquinoline
Größe auswählen
100 MG
€ 393,40
250 MG
€ 544,20
500 MG
€ 831,50
1 G
€ 1.051,20
2.5 G
€ 2.018,40
5 G
€ 2.966,10
10 G
€ 4.377,90
Lieferanten-SKU: EN300-202527-100MG
€ 393,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 393,40
250 MG
€ 544,20
500 MG
€ 831,50
1 G
€ 1.051,20
2.5 G
€ 2.018,40
5 G
€ 2.966,10
10 G
€ 4.377,90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
238.08
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-202527-100MG
€ 393,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
104-109
Iupac Name
8-bromo-7-methoxyisoquinoline
Inchi Code
1S/C10H8BrNO/c1-13-9-3-2-7-4-5-12-6-8(7)10(9)11/h2-6H,1H3
InChIKey
UQRCCDNGYVDNCR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-202527
Melting Point
104-109
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-202527
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)