Merck
ENAH961CDAC4
Enamine
3-bromo-2,4-dichloroaniline
Größe auswählen
50 MG
€ 399,90
100 MG
€ 572,80
250 MG
€ 797,70
500 MG
€ 1.231,90
1 G
€ 1.566,00
2.5 G
€ 3.025,90
5 G
€ 4.454,60
10 G
€ 6.585,30
Lieferanten-SKU: EN300-7682754-50MG
€ 399,90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 399,90
100 MG
€ 572,80
250 MG
€ 797,70
500 MG
€ 1.231,90
1 G
€ 1.566,00
2.5 G
€ 3.025,90
5 G
€ 4.454,60
10 G
€ 6.585,30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.91
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-7682754-50MG
€ 399,90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
70-75
Iupac Name
3-bromo-2,4-dichloroaniline
Inchi Code
1S/C6H4BrCl2N/c7-5-3(8)1-2-4(10)6(5)9/h1-2H,10H2
InChIKey
SRWKAIAXCATBPL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7682754
Melting Point
70-75
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7682754
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)