Merck
ENAH961CDA96
Enamine
2-{[(oxolan-2-yl)methyl]amino}acetic acid hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
€ 327,10
250 MG
€ 446,70
500 MG
€ 678,10
1 G
€ 857,50
2.5 G
€ 1.637,50
5 G
€ 2.401,90
10 G
€ 3.539,40
Lieferanten-SKU: EN300-27699117-100MG
€ 327,10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 327,10
250 MG
€ 446,70
500 MG
€ 678,10
1 G
€ 857,50
2.5 G
€ 1.637,50
5 G
€ 2.401,90
10 G
€ 3.539,40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.65
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-27699117-100MG
€ 327,10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
((tetrahydrofuran-2-yl)methyl)glycine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO3.ClH/c9-7(10)5-8-4-6-2-1-3-11-6;/h6,8H,1-5H2,(H,9,10);1H
InChIKey
NLHXSBFKQAOEEQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27699117
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27699117
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)