Wichtige Dokumente
ENAH961CD712
Enamine
4-chloro-1-benzothiophene-2-carbaldehyde
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-7816826-100MG
€ 120,40
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-7816826-100MG
€ 120,40
Iupac Name
4-chloro-1-benzothiophene-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H5ClOS/c10-8-2-1-3-9-7(8)4-6(5-11)12-9/h1-5H
InChIKey
NSKSTUZQSQFGOH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7816826
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)