Wichtige Dokumente
ENAH961CD701
Enamine
5-chloro-2-fluoro-4-iodobenzaldehyde
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-27716742-50MG
€ 472,70
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-27716742-50MG
€ 472,70
Iupac Name
5-chloro-2-fluoro-4-iodobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H3ClFIO/c8-5-1-4(3-11)6(9)2-7(5)10/h1-3H
InChIKey
GCHDSKJGALAZJO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27716742
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)